Merck
526134
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilylglycidylether
98%
Größe auswählen
10 G
313,00 €
313,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
313,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H20O2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
313,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.531 (lit.)
bp
195-197 °C (lit.)
Dichte
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC1CO1
InChI
1S/C9H20O2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-7-8-6-10-8/h8H,6-7H2,1-5H3
InChIKey
YANSSVVGZPNSKD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
tert-Butyldimethylsilyl glycidyl ether [tert-butyl-dimethyl-(oxiran-2-ylmethoxy)silane] can be synthesized from glycidol, via hydrolytic kinetic resolution (HKR) in the presence of R-(salen)Co complex and water.[1]
Anwendung
tert-Butyldimethylsilyl glycidyl ether may be used to synthesize (R/S)-1-benzylamino-3-(tert-butyldimethylsilyloxy)propan-2-ol and (2R/2S)-1-(tert-butyldimethylsilyloxy)-3-{[(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl]amino}propan-2-ol.[2]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of Glycidol-and Sugar-Derived Bicyclic ?-and ?/d-Amino Acids for Peptidomimetic Design.
Danieli E, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2005(20), 4372-4381 (2005)
Practical access to highly enantioenriched C-3 building blocks via hydrolytic kinetic resolution.
Furrow ME, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(20), 6776-6777 (1998)