Merck
525723
Sigma-Aldrich
5-Brom-2-chlorbenzylalkohol
97%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(Cl)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
92-96 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
chloro
hydroxyl
SMILES String
OCc1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6BrClO/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4H2
InChIKey
SCHBQPIVMBDOQF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
5-Bromo-2-chlorobenzyl alcohol is also referred to as (5-bromo-2-chlorophenyl)methanol (IUPAC name).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)