Merck
524476
Sigma-Aldrich
Styrol-α,2,3,4,5,6-d6
≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone-d6 as stabilizer
About This Item
Lineare Formel:
C6D5CD=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Enthält
hydroquinone-d6 as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.545 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
Dichte
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C(=C)c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i2D,3D,4D,5D,6D,7D
InChIKey
PPBRXRYQALVLMV-IAKNLNTOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
hearing organs, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32 °C - closed cup