Merck
524352
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-α-D-glucopyranosyltrichloracetimidat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H36Cl3NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
685.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Optische Aktivität
[α]20/D +58, c = 0.4 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
69-74 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ether
phenyl
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
ClC(Cl)(Cl)C(=N)O[C@H]1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H]1OCc5ccccc5
InChI
1S/C36H36Cl3NO6/c37-36(38,39)35(40)46-34-33(44-24-29-19-11-4-12-20-29)32(43-23-28-17-9-3-10-18-28)31(42-22-27-15-7-2-8-16-27)30(45-34)25-41-21-26-13-5-1-6-14-26/h1-20,30-34,40H,21-25H2/t30-,31-,32+,33-,34-/m1/s1
InChIKey
LMICALCPRSCSMO-BGSSSCFASA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)