Merck
524085
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluorphenylborsäure
≥95%
Synonym(e):
4,5,6-Trifluorophenylboronic acid
About This Item
Lineare Formel:
F3C6H2B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95%
mp (Schmelzpunkt)
229-235 °C (lit.)
SMILES String
OB(O)c1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H4BF3O2/c8-4-2-1-3(7(11)12)5(9)6(4)10/h1-2,11-12H
InChIKey
CLGIPVVEERQWSQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Preparation of arylated carbonyl compounds via conjugate addition reaction
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)