Merck
523232
Sigma-Aldrich
3-Chlor-2-methylanisol
90%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(CH3)OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.61
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.42 (lit.)
bp
213-217 °C (lit.)
Dichte
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1cccc(Cl)c1C
InChI
1S/C8H9ClO/c1-6-7(9)4-3-5-8(6)10-2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
LTVRGAWOEOKGJZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-Chloro-2-methylanisole can be prepared via trifluoroacetic (TFA) anhydride reaction.[1] Enthalpy of vaporization of 3-chloro-2-methylanisole at boiling point (488.15K) is 42.747kjoule/mol.[2]
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 466-466 (2014)
(Arene) tricarbonylmanganese (I) Complexes: a Preparative Study. Crystal Structure of [(6-C6H5CH2COCH2Ph) Mn (CO)3] BF4.
Jackson JD, et al.
Organometallics, 13(10), 3972-3980 (1994)