Merck
522325
Sigma-Aldrich
2-Amino-N-cyclohexyl-N-methylbenzolsulfonamid
97%
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H4SO2N(C6H11)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.38
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
98-101 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
sulfonamide
SMILES String
CN(C1CCCCC1)S(=O)(=O)c2ccccc2N
InChI
1S/C13H20N2O2S/c1-15(11-7-3-2-4-8-11)18(16,17)13-10-6-5-9-12(13)14/h5-6,9-11H,2-4,7-8,14H2,1H3
InChIKey
IPEHSCPRVOWQFQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Amino-N-cyclohexyl-N-methylbenzenesulfonamide is also referred to as 2-(cyclohexylmethylsulfamoyl)aniline.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)