Merck
521914
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-4-(2-methoxy-5-nitrophenyl)-2-butanon
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H3(NO2)CH(OH)CH2COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
97-100 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(cc1C(O)CC(C)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H13NO5/c1-7(13)5-10(14)9-6-8(12(15)16)3-4-11(9)17-2/h3-4,6,10,14H,5H2,1-2H3
InChIKey
MKTFIKYMHQLEDD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Hydroxy-4-(2-methoxy-5- nitrophenyl)-2-butanone is an organic building block.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)