Merck
520608
Sigma-Aldrich
Wang-Harz
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g OH loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonym(e):
4-Benzyloxybenzylalkohol, polymergebunden, p-Alkoxybenzylalkohol, polymer gebunden, [4-(Hydroxymethyl)-phenoxymethyl]-polystyrol
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191601
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Quervernetzung
1 % cross-linked with divinylbenzene
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
1.0-1.5 mmol/g OH loading
Partikelgröße
100-200 mesh
Funktionelle Gruppe
alcohol
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)