Merck
520012
Sigma-Aldrich
1,3-Dicyclohexyl-1,1,3,3-tetrakis(dimethylvinylsilyloxy)disiloxan
About This Item
Lineare Formel:
[[H2C=CHSi(CH3)2O]2Si(C6H11)]2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
643.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Brechungsindex
n20/D 1.4710 (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(O[Si](O[Si](C)(C)C=C)(O[Si](O[Si](C)(C)C=C)(O[Si](C)(C)C=C)C1CCCCC1)C2CCCCC2)C=C
InChI
1S/C28H58O5Si6/c1-13-34(5,6)29-38(30-35(7,8)14-2,27-23-19-17-20-24-27)33-39(31-36(9,10)15-3,32-37(11,12)16-4)28-25-21-18-22-26-28/h13-16,27-28H,1-4,17-26H2,5-12H3
InChIKey
DUHRTKROMQPNOO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)