Merck
519669
Sigma-Aldrich
2-(N-Hexamethylenimino)-essigsäuremethylester
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H12NCH2CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4640 (lit.)
bp
230-231 °C (lit.)
Dichte
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)CN1CCCCCC1
InChI
1S/C9H17NO2/c1-12-9(11)8-10-6-4-2-3-5-7-10/h2-8H2,1H3
InChIKey
GNUZJPUUUCAMNF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)