Merck
519618
Sigma-Aldrich
2,2-Diethoxypropan
97%
Synonym(e):
Acetondiethylketal
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C(OC2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.389 (lit.)
bp
116-117 °C (lit.)
Dichte
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
ketal
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(C)(C)OCC
InChI
1S/C7H16O2/c1-5-8-7(3,4)9-6-2/h5-6H2,1-4H3
InChIKey
FGQLGYBGTRHODR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
46.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hydrolysis of D-(--)-Ethyl α-Benzoyloxypropionate and L-(--)-Ethyl α-Acetoxy-β-phenylpropionate by α-Chymotrypsin.
Cohen SG and Weinstein SY.
Journal of the American Chemical Society, 86(23), 5326-5330 (1964)
The Preparation of Some Ketals of Alkylacetylenes with the Higher Alcohols1.
Killian DB, et al.
Journal of the American Chemical Society, 58(1), 80-81 (1936)
Rapid chemical dehydration of plant material for light and electron microscopy with 2, 2-dimethoxypropane and 2, 2-diethoxypropane.
Lin CH, et al.
American Journal of Botany, 602-605 (1977)