Dokumente
8.20391
Sigma-Aldrich
2,2-Diethoxypropane
for synthesis
Synonym(e):
2,2-Diethoxypropane, Acetone diethyl acetal
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C(OC2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
EG-Index-Nummer:
204-808-6
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥94.0% (GC)
Form
liquid
bp
114 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 8 °C
Dichte
0.83 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C7H16O2/c1-5-8-7(3,4)9-6-2/h5-6H2,1-4H3
InChIKey
FGQLGYBGTRHODR-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 94.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.828 - 0.831
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
46.4 °F
Flammpunkt (°C)
8 °C