Merck
518565
Sigma-Aldrich
2-[Ethyl[4-[2-(4-nitrophenyl)ethenyl]phenyl]amino]ethanol
98%
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H4CH=CHC6H4N(C2H5)CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.36
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
161-163 °C (lit.)
SMILES String
CCN(CCO)c1ccc(\C=C\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C18H20N2O3/c1-2-19(13-14-21)17-9-5-15(6-10-17)3-4-16-7-11-18(12-8-16)20(22)23/h3-12,21H,2,13-14H2,1H3/b4-3+
InChIKey
OAFMCWZFMIQFBI-ONEGZZNKSA-N
Anwendung
Employed in the synthesis of a second-order chromophore covalently attached to a photofractive terpolymer.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)