Wichtige Dokumente
517690
1-Iod-3-phenylpropan
97%
Synonym(e):
3-Iodpropylbenzol
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5820 (lit.)
Dichte
1.530 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
iodo
phenyl
SMILES String
ICCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11I/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
InChIKey
RGCKJSPKMTWLLX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?