Merck
516791
Sigma-Aldrich
5-Brom-2-chlortoluol
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3(Br)Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.575 (lit.)
bp
98-100 °C/25 mmHg (lit.)
Dichte
1.55 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6BrCl/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
InChIKey
OZFQMHJKAODEON-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 536-536 (2014)
2, 3-Dichloroindone as a dienophilic compound.
Bergmann ED and Barshai R.
Journal of the American Chemical Society, 81(21), 5641-5646 (1959)