Merck
516511
Sigma-Aldrich
Di-tert.-butylpolysulfid
Synonym(e):
TPS® 44
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
Rechtliche Hinweise
Product of Arkema
TPS is a registered trademark of Arkema France
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)