Merck
515000
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-nitroterephthalat
97%
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H3-4-(CO2H)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
176-178 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H7NO6/c1-16-9(13)6-3-2-5(8(11)12)4-7(6)10(14)15/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChIKey
MIIADZYPHVTLPR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Walter H.
Titrations in Non-aqueous Solvents, 218-218 (2012)