Merck
511994
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tribromphenylisocyanat
97%
About This Item
Lineare Formel:
Br3C6H2NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
355.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
94-97 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Brc1cc(Br)c(N=C=O)c(Br)c1
InChI
1S/C7H2Br3NO/c8-4-1-5(9)7(11-3-12)6(10)2-4/h1-2H
InChIKey
NGVBAZXOCBEMDK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)