Merck
511749
Sigma-Aldrich
Titan(IV)-phthalocyanin-dichlorid
Dye content 95 %
Synonym(e):
Dichloro(phthalocyaninato)titanium, Dichlorotitanium phthalocyanine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H16Cl2N8Ti
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
631.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Zusammensetzung
Dye content, 95%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
λmax
692 nm
SMILES String
Cl[Ti]1(Cl)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.2ClH.Ti/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;;/h1-16H;2*1H;/q-2;;;+4/p-2
InChIKey
VIEAVKNNJVVRCE-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)