Merck
510726
Sigma-Aldrich
2-Cyanobenzophenon
97%
Synonym(e):
2-Benzoylbenzonitril
Größe auswählen
1 G
172,20 €
172,20 €
Listenpreis246,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
172,20 €
About This Item
Lineare Formel:
NCC6H4OCC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
172,20 €
Listenpreis246,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
82-87 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
nitrile
phenyl
SMILES String
O=C(c1ccccc1)c2ccccc2C#N
InChI
1S/C14H9NO/c15-10-12-8-4-5-9-13(12)14(16)11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
InChIKey
XPBIJHFBORWDCM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
2-Cyanobenzophenone, also known as 2-benzoylbenzonitrile, is a carbonyl-ene-nitrile compound.[1] Its crystal structure belongs to the monoclinic space group, P21/c.[2] 2-Cyanobenzophenone reacts with furan to form the corresponding adduct.[1] Its reduction under electrochemical condition led to the formation of 2-t-butylbenzophenone, 3-t-butyl-3-phenylphthalide and 6-t-butyl-3-phenylphthalide.[3]
Anwendung
2-Cyanobenzophenone (2-benzoylbenzonitrile) may be used in the preparation of 3-phenyl-3H-isobenzofuran-1-ylidenamine.[4]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Copper-catalyzed Addition Reactions of Aromatics and Ketones to 2-Aza-2, 4-cyclopentadienone: Facile and Efficient Transformation of Carbonyl-ene-nitriles to 1 H-Pyrrolin-2 (5H)-ones.
Murai M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 73(22), 9174-9176 (2008)
An Efficient Synthesis of 3-Substituted 3H-Isobenzo-furan-1-ylidenamines by the Reaction of 2-Cyano-benzaldehydes with Organolithiums and Their Conversion into Isobenzofuran-1 (3H)-ones.
Kobayashi K, et al.
Heterocycles, 83(1), 99-99 (2011)
Structure of 2-cyanobenzophenone.
Preut H, et al.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 48(5), 938-940 (1992)
Electrochemical t-Butylation of Some Aromatic Ketones.
Kristensen LH and Lund H.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 33, 735-741 (1979)