Merck
510629
Sigma-Aldrich
Bis-(ethylcyclopentadienyl)-chrom
Synonym(e):
1,1′-Diethylchromocene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18Cr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Eignung der Reaktion
core: chromium
reagent type: catalyst
Dichte
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cr].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Cr/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
InChIKey
OZUJAILVLUFQME-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Catalyst for polymerization of ethylene
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)