Wichtige Dokumente
510459
2,6-Dichloriodbenzol
98%
Synonym(e):
2,6-Dichlor-iodbenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
64-67 °C (lit.)
SMILES String
Clc1cccc(Cl)c1I
InChI
1S/C6H3Cl2I/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H
InChIKey
ZMPGXSFTXBOKFM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?