Merck
510432
Sigma-Aldrich
6-Heptennitril
98%
Größe auswählen
5 G
113,40 €
113,40 €
Listenpreis162,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
113,40 €
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CH(CH2)4CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
113,40 €
Listenpreis162,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.433 (lit.)
bp
75-78 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
allyl
nitrile
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=CCCCCC#N
InChI
1S/C7H11N/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2H,1,3-6H2
InChIKey
ZLWQKLRMIQIHKQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
6-Heptenenitrile, also known as 6-cyano-1-hexene, is an aliphatic nitrile.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
180.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)