50620
Glykolsäure-butylester
technical, ≥90% (GC)
Synonym(e):
Butyl-glykolat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Assay
≥90% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.427
bp
187-190 °C (lit.)
Dichte
1.019 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCCCOC(=O)CO
InChI
1S/C6H12O3/c1-2-3-4-9-6(8)5-7/h7H,2-5H2,1H3
InChIKey
VFGRALUHHHDIQI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter