Merck
499269
Sigma-Aldrich
1-Methylbutylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CH(CH3)ZnBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.961 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCC(C)[Zn]Br
InChI
1S/C5H11.BrH.Zn/c1-3-5-4-2;;/h3H,4-5H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
CIYMRBSCGOXOEW-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.22 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)