Merck
499110
Sigma-Aldrich
4-Chlorbenzaldehyddimethylacetal
98%
Größe auswählen
25 ML
170,00 €
170,00 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
170,00 €
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4CH(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
170,00 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.508 (lit.)
bp
114-115 °C/19 mmHg (lit.)
Dichte
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acetal
chloro
ether
SMILES String
COC(OC)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H11ClO2/c1-11-9(12-2)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,9H,1-2H3
InChIKey
YRNBYTFFWMWTGG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Chlorobenzaldehyde dimethyl acetal has been prepared from 4-chlorobenzaldehyde in the presence of cerium (lV) ammonium nitrate and characterized by 1H and 13C-NMR.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A mild and efficient procedure for the preparation of dimethyl and diallyl acetals of aromatic aldehydes mediated by cerium (lV) ammonium nitrate.
Nair V, et al.
Indian J. Chem. B, 44(1), 141-143 (2005)