Merck
497754
Sigma-Aldrich
tert-Butylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
Synonym(e):
Bromo(1,1-dimethylethyl)zinc, Bromo(tert-butyl)zinc
Größe auswählen
50 ML
310,00 €
310,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
310,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CZnBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
310,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.966 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)[Zn]Br
InChI
1S/C4H9.BrH.Zn/c1-4(2)3;;/h1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
BWEAWEFMOSRWQF-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-6.2 °F - (THF)
Flammpunkt (°C)
-21.2 °C - (THF)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)