496502
1,2,4-Benzoltricarbonsäure-tris-[4-(vinyloxy)-butylester]
Synonym(e):
VEctomer® 5015 Vinylether, Tris-[4-(vinyloxy)-butyl]-1,2,4-benzol-tricarboxylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Brechungsindex
n20/D 1.51 (lit.)
Dichte
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C=COCCCCOC(=O)c1ccc(C(=O)OCCCCOC=C)c(c1)C(=O)OCCCCOC=C
InChI
1S/C27H36O9/c1-4-31-15-7-10-18-34-25(28)22-13-14-23(26(29)35-19-11-8-16-32-5-2)24(21-22)27(30)36-20-12-9-17-33-6-3/h4-6,13-14,21H,1-3,7-12,15-20H2
InChIKey
XOTMHFNWERTCLG-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)