Wichtige Dokumente
495360
Lithiumorthosilicat
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Li4SiO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.85
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Empfohlene Produkte
SMILES String
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[O-][Si]([O-])([O-])[O-]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)