Wichtige Dokumente
495212
4-Hydroxy-3-nitropyridin
98%
Synonym(e):
3-Nitro-4-pyridinol
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
285 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
Oc1ccncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O3/c8-5-1-2-6-3-4(5)7(9)10/h1-3H,(H,6,8)
InChIKey
YUWOLBZMQDGRFV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?