Merck
494577
Sigma-Aldrich
(R)-2-Amino-1-phenyl-ethanol
97%
Synonym(e):
(R)-α-(Aminomethyl)-benzylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
H2NCH2CH(C6H5)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.18
Beilstein:
3196196
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]22/D −39°, c = 2 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
59-65 °C (lit.)
SMILES String
NC[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m0/s1
InChIKey
ULSIYEODSMZIPX-QMMMGPOBSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges