Wichtige Dokumente
494232
Leybold Vakuum-Pumpenöl
viscosity 150 cP (25 °C)(lit.)
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Leybold
Brechungsindex
n20/D 1.4811 (lit.)
Viskosität
150 cP(25 °C)(lit.)
bp
389 °C (lit.)
Dichte
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
482.0 °F - Cleveland open cup
Flammpunkt (°C)
250 °C - Cleveland open cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?