Merck
492701
Sigma-Aldrich
Guanidin-13C -hydrochlorid
99 atom % 13C
Größe auswählen
100 MG
680,62 €
680,62 €
Listenpreis825,00 €Sparen Sie 18%
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
680,62 €
About This Item
Lineare Formel:
H2N13C(=NH)NH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
680,62 €
Listenpreis825,00 €Sparen Sie 18%
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
mp (Schmelzpunkt)
185-189 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl[H].N[13C](N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H/i1+1;
InChIKey
PJJJBBJSCAKJQF-YTBWXGASSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)