Merck
492612
Sigma-Aldrich
Ethylen-13C2-oxid
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C2H4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352119
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥99% (CP)
Enthält
hydroquinone as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.3597 (lit.)
bp
10.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−111 °C (lit.)
Dichte
0.859 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
environmental
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[13CH2]1[13CH2]O1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2/i1+1,2+1
InChIKey
IAYPIBMASNFSPL-ZDOIIHCHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Sure/Pac cylinder with SS 1/4" male NPT valve
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Empfohlene Produkte
Stainless steel hose adapter Z146838 or stainless steel body mini gas regulator Z513547 is recommended.
Regulierungsbehörde
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Schlaucholive
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Chem. Unst. Gas A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20.00 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)