Merck
491411
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-nitropropan-d9
98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
(CD3)3CNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.4 (lit.)
bp
126-127 °C (lit.)
Dichte
1.034 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+9
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([N+]([O-])=O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2,3)5(6)7/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChIKey
AIMREYQYBFBEGQ-GQALSZNTSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
66.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
19.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)