Merck
490237
Sigma-Aldrich
Methan-d1
98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
CH3D
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
17.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Isotopenreinheit
98 atom % D
bp
−161 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−183 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
C[2H]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1D
InChIKey
VNWKTOKETHGBQD-MICDWDOJSA-N
Verpackung
Lecture bottle with brass CGA 110/180 valve
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Empfohlene Produkte
Stainless steel control valves: Z146951 or Z187224
Empfohlenes Ventil
Piktogramme
FlameGas cylinder
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
-306.4 °F
Flammpunkt (°C)
-188.00 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)