Merck
489913
Sigma-Aldrich
Boc-Ala-OH-15N
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
Synonym(e):
N-(tert.-Butoxycarbonyl)-L-alanin-15N, L-Alanin-15N, N-t-Boc-Derivat
Größe auswählen
250 MG
350,00 €
350,00 €
Versandbereit am01. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
350,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(15NH-Boc)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
350,00 €
Versandbereit am01. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % 15N
Assay
≥99% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −23°, c = 2 in acetic acid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
79-83 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Boc
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
C[C@H]([15NH]C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i9+1
InChIKey
QVHJQCGUWFKTSE-LBBOFACRSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)