489565
Guanidin-15N3 -hydrochlorid
98 atom % 15N
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
185-189 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
Cl.[15NH2]C([15NH2])=[15NH]
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H/i2+1,3+1,4+1;
InChIKey
PJJJBBJSCAKJQF-ZNYUTZBJSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable