Merck
489468
Sigma-Aldrich
Natriumfumarat-2,3-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
Fumarsäure-2,3-13C2 Dinatriumsalz
Größe auswählen
100 MG
1.190,00 €
1.190,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
1.190,00 €
About This Item
Lineare Formel:
NaO2C13CH=13CHCO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
1.190,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)\[13CH]=[13CH]\C([O-])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;/i1+1,2+1;;
InChIKey
MSJMDZAOKORVFC-CRQBDLPISA-L
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Zaeem Cader et al.
Cell, 180(2), 278-295 (2020-01-25)
Mutations in FAMIN cause arthritis and inflammatory bowel disease in early childhood, and a common genetic variant increases the risk for Crohn's disease and leprosy. We developed an unbiased liquid chromatography-mass spectrometry screen for enzymatic activity of this orphan protein.