Merck
489085
Sigma-Aldrich
DL-Phenylalanin-1-13C
99 atom % 13C
Größe auswählen
500 MG
478,00 €
478,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
478,00 €
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CH(NH2)13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
478,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
266-267 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
NC(Cc1ccccc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i9+1
InChIKey
COLNVLDHVKWLRT-QBZHADDCSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)