Merck
487805
Sigma-Aldrich
Natriumacetat-18O2
95 atom % 18O
Synonym(e):
Ethansäure-18O2 Natriumsalz
Größe auswählen
1 G
1.390,00 €
1.390,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
1.390,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3C18O2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
1.390,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
95 atom % 18O
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[Na+].CC([18O-])=[18O]
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i3+2,4+2;
InChIKey
VMHLLURERBWHNL-MZCPDTSISA-M
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)