Wichtige Dokumente
487384
4-(Dimethylamino)phenylisocyanat
97%
Synonym(e):
(4-Isocyanatophenyl)dimethylamine, 4-(Dimethylamino)-4-isocyanatobenzene, 4-(N,N-Dimethylamino)phenyl isocyanate, 4-Dimethylamino-1-isocyanatobenzene, 4-Isocyanato-N,N-dimethylbenzenamine, 4-N,N-Dimethyl-phenylisocyanate, p-Dimethylaminophenyl isocyanate
Qualitätsniveau
Assay
97%
bp
66 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
36-40 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
isocyanate
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CN(C)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C9H10N2O/c1-11(2)9-5-3-8(4-6-9)10-7-12/h3-6H,1-2H3
InChIKey
YZEHDFBYSOKBED-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?