Merck
486906
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-triphenylphosphoniumbromid
95 atom % D
Größe auswählen
10 G
587,76 €
587,76 €
Listenpreis620,00 €Sparen Sie 5%
Versandbereit am14. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
587,76 €
About This Item
Lineare Formel:
CD3P(C6H5)3Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
587,76 €
Listenpreis620,00 €Sparen Sie 5%
Versandbereit am14. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
95 atom % D
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Whiting Reaction
mp (Schmelzpunkt)
233-235 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[Br-].[2H]C([2H])([2H])[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.BrH/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3;
InChIKey
LSEFCHWGJNHZNT-NIIDSAIPSA-M
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)