Merck
486248
Sigma-Aldrich
Tris-d11 -Lösung
1 M in D2O, 98 atom % D
Synonym(e):
Tris-(hydroxymethyl-d3)-amino-d2-methan -Lösung
About This Item
Lineare Formel:
(DOCD2)3CND2
Molekulargewicht:
132.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Konzentration
1 M in D2O
Methode(n)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.346
Dichte
1.137 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+11
SMILES String
[2H]OC([2H])([2H])C(N([2H])[2H])(C([2H])([2H])O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2/i1D2,2D2,3D2,6D,7D,8D/hD2
InChIKey
LENZDBCJOHFCAS-RNVFPDRBSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Tris-d11 solution is the isotope-labeled analog of tris(hydroxymethyl)aminomethane. It is suitable for NMR and bio-NMR applications.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable