Merck
485888
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ala-OH-3,3,3-d3
99 atom % D
Synonym(e):
N-(Fluorenyl-9-methoxycarbonyl)-L-alanin-3,3,3-d3, L-Alanin-3,3,3-d3, N-Fmoc
Größe auswählen
1 G
153,60 €
153,60 €
Listenpreis768,00 €Sparen Sie 80%
Versandbereit am31. März 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
153,60 €
About This Item
Lineare Formel:
CD3CH(NH-Fmoc)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
153,60 €
Listenpreis768,00 €Sparen Sie 80%
Versandbereit am31. März 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % D
Optische Aktivität
[α]20/D −18°, c = 1 in DMF
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
147-153 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i1D3
InChIKey
QWXZOFZKSQXPDC-DCLJDFQTSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)