Merck
485683
Sigma-Aldrich
Formamid-d3
98 atom % D
Größe auswählen
5 G
266,00 €
266,00 €
Listenpreis1.330,00 €Sparen Sie 80%
Versandbereit am22. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
266,00 €
About This Item
Lineare Formel:
DCOND2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
48.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
266,00 €
Listenpreis1.330,00 €Sparen Sie 80%
Versandbereit am22. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2-3 °C (lit.)
Dichte
1.209 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]N([2H])C([2H])=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1D/hD2
InChIKey
ZHNUHDYFZUAESO-AYQNKDEESA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
309.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
154 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)