Merck
483508
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylphenylboronsäure
Synonym(e):
2,3-Dimethylbenzolboronsäure
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C6H3B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
174-180 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc(B(O)O)c1C
InChI
1S/C8H11BO2/c1-6-4-3-5-8(7(6)2)9(10)11/h3-5,10-11H,1-2H3
InChIKey
ZYYANAWVBDFAHY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Suzuki coupling catalyzed by palladium complexes
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)