Merck
483230
Sigma-Aldrich
Quecksilber(I)-bromid
≥99.9%
Synonym(e):
Mercurous bromide
About This Item
Lineare Formel:
Hg2Br2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
560.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Assay
≥99.9%
mp (Schmelzpunkt)
445 °C (lit.)
Dichte
7.31 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Br[Hg]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)