Merck
482455
Sigma-Aldrich
ArgoGel-Wang
120 μm particle size, extent of labeling: 0.35-0.45 mmol/g loading
Größe auswählen
100 G
3.830,00 €
3.830,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
3.830,00 €
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
3.830,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Quervernetzung
1 % cross-linked
Qualitätsniveau
Kennzeichnungsgrad
0.35-0.45 mmol/g loading
Partikelgröße
120 μm
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCc1ccc(O)cc1.CC(COCCO)(COCCO)Cc2ccc(C=C)cc2
InChI
1S/C17H26O4.C7H8O2/c1-3-15-4-6-16(7-5-15)12-17(2,13-20-10-8-18)14-21-11-9-19;8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h3-7,18-19H,1,8-14H2,2H3;1-4,8-9H,5H2
InChIKey
MGIDXLOZWHRYFC-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
ArgoGel is a trademark of Argonaut Technologies, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)